Merck
Z303240
Quickfit® coil (Graham) condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 19/26
別名:
C3/12/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
製品Z303240は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
ジョイント
joint: ST/NS19/26
メーカー/製品名
Quickfit C3/12/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
L
160 mm
表面積
200 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The surface area in these coil condensers is considerably greater than that in a Liebig condenser of similar external dimensions. They have a wide vapour passage and are free from external condensation of water vapour because the outer surface is air cooled. Extremely efficient when used for reflux.
Supplied with detachable plastic screwthread connectors which allow 9 mm flexible tubing to be fitted easily and safely.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)