Merck
Z292974
Supelco
TLCガラスプレート
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator: no
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥52,500
¥52,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥52,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
¥52,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05721.0001
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
250 μm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
粒径
10-12 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kasparas Petkevicius et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(2), e21266-e21266 (2021-01-24)
Tissue-resident macrophages are required for homeostasis, but also contribute to tissue dysfunction in pathophysiological states. The sympathetic neurotransmitter norepinephrine (NE) induces an anti-inflammatory and tissue-reparative phenotype in macrophages. As NE has a well-established role in promoting triglyceride lipolysis in adipocytes