Merck
Z288136
Drying tube insert for Büchi® models B-580 & B-585 ovens
size 230 mm × 50 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥328,900
¥328,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥328,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥328,900
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 002965
サイズ
230 mm × 50 mm
詳細
Buchi乾燥管インサートは、交換部品として個別に購入できます。Buchiガラス製乾燥オーブン(Z563080またはZ616818)ではBuchi乾燥管アセンブリ(Z229776)を用いてください。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)