Merck
Z284866
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Oシリーズ半球状ヒーティングマントル
for flask size, 1000 mL, AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥52,480
¥52,480
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥52,480
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
¥52,480
Check Cart for Availability
AC/DC入力
115 V (AC)
特徴
CSA approved
for flask size 1000 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100AO408
利用可能性
not available in EU
パラメーター
0-450 °C temp. range
出力
380 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Oシリーズマントルは、オリジナルかつ最も一般的なヒーティングマントルです。
  • 柔軟な布地から製造
  • 狭い空間に容易に適合
  • 内部最高使用温度:450°C。
  • すべてのマントルには、4フィート(1219mm)の2本ワイヤーコードとロッキングコネクタが付属されています。操作には温度コントローラーが必要です。マントルが一口および多口フラスコの底半分を覆うため、フラスコの内容物全体を見渡すことができます。
  • 115VモデルはCSA準拠
  • 230VモデルはCE準拠
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)