Merck
Z283304
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 15 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥65,900
¥65,900
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥65,900
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
¥65,900
出荷予定日2025年5月29日
物質
fritted
メーカー/製品名
Aldrich
キャパシティ
15 mL
ポアサイズ
10—20 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)