Merck
Z277827
Sigma-Aldrich
HGS 空間充填型分子模型
Researcher set
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
製品Z277827は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
HGS 2001
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このモデルは、球棒モデルと空間充填モデルの両方を組み合わせることにより、分子の枠組みだけでなく、電子雲に覆われた分子構造も視覚化します。色分けされたモデル部品は、軟性ポリアセタール製で、表面を透明なポリアクリル酸が覆っています。HGS生化学モデル分子と互換性があります。
元素セット=137部品
リサーチセット=383部品
縮尺: 1 Å=1.0 cm
生体分子やステロイド、ペプチドなどの複雑な分子の組み立て用です。ペプチド分子中のα-へリックスやβ-シ-トを視覚化できます。ヌクレオチドを介した生合成の研究に適してします。383部品。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)