Merck
Z276707
UV 石英キュベット
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE stopper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
PTFE stopper
quartz
メーカー/製品名
Starna 29B/Q/10
パラメーター
170-2,700 nm spectral range
H × W × D
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
チャンバー容積
1.4 mL
パス長
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Spectrosil®UV石英セルは分光的に品質管理および研究用途に適合しています。キュベットセル本体は、光学的に研磨済の石英ウィンドウを備えた溶融本体です。すべての標準的な分光光度計に適合します。
法的情報
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)