Merck
Z274690
Sigma-Aldrich
Wilmad®NMRチューブ, 直径10 mm, 高精度
frequency 200 MHz, L 8 in.
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Wilmad NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥19,380
¥19,380
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥19,380
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥19,380
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Wilmad 513-1PP-8
パラメーター
200 MHz frequency
L
8 in.
キャンバー
51 μm
同心性
254 μm
チューブ直径
10 mm
壁厚
0.46 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グランドジョイント、弁、真空ラックとの適合性のため、Pyrex®ホウケイ酸ガラスで作られています。スピニング安定性と高い分解能をもたらすように精密に研磨されています。チューブは丸底で、サンプルのラベリング用に、サンドブラスト加工したマーキング部があります。チューブ壁は肉薄です。長さ9インチのチューブは、スタンダード作製用およびチップオフ・マニホールドとの使用に使います。高精度のWilmad NMRチューブは、高範囲のNMR分光法への用途に適しています。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)