product name
Immobilon®-P PVDFメンブレン, 10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
15 cm × 15 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
関連事項
WGK
WGK 3
Jan Code
IPVH15150:
試験成績書(COA)