安全性情報
Z273279
Sigma-Aldrich
Liquinox®無りん液体洗剤
pkg of Bulk packs
別名:
Liquinox®無りん液体洗剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
詳細
anionic detergent
メーカー/製品名
Alconox, Inc.
包装
pkg of Bulk packs
テクニック
electrophoresis: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用手および超音波洗浄用陰イオン性濃縮洗剤。濯がなくても、残渣に干渉しない信頼性の高い結果が得られます。極めてマイルドで硬水、軟水のいずれにも完全に溶解します。USDA認証。1:100に希釈。pH 8.5
用手および超音波洗浄用陰イオン性濃縮洗剤。濯がなくても、残渣に干渉しない信頼性の高い結果が得られます。極めてマイルドで硬水、軟水のいずれにも完全に溶解します。USDA認証。1:100に希釈。pH 8.5
法的情報
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z273279-947ML:
Z273279-947MLPW:
Z273279-19L-PW:
Z273279-3.8L:
Z273279-57L-PW:
Z273279-19L:
Z273279-3.8LPW:
80532:
Z273279-57L:
Z273279-BULK:
Z273279-EW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1