Merck
Z270393
Support ring
ring diam. 3 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
リング直径
3 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cast iron ring with integral support clamp to attach to standard supports. Fits 1/2 in. diameter rods.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)