Z262781
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
48 EA
¥28,800
¥28,800
Check Cart for Availability
すべての画像(3)
サイズを選択してください
表示を変更する
48 EA
¥28,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥28,800
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
black plastic cap
clear bottle
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (20-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 48 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216812
キャパシティ
1 oz (30 mL)
直径× H
31 mm × 79 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
- PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
- Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
特徴および利点
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ