Merck
Z261661
Luer-to-Threaded UTS connector
Micro-Mate® female Luer to 1/4-28 standard thread, 316 stainless steel
別名:
environmental, veterinary
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,860
¥11,860
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,860
About This Item
UNSPSCコード:
40183110
NACRES:
NB.03
¥11,860
Check Cart for Availability
物質
316 stainless steel
メーカー/製品名
Popper 6458
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)