Merck
Z256919
Ace vacuum trap with threaded inlet/outlet
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,340
¥74,340
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,340
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥74,340
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Ace Glass 874668
L
350 mm
外径
90 mm
内部管外径
24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ace-Thredの本体と、FETFE® O-リングで構成されます。本体には、調節可能な内側チューブを取り付けることができ、ナイロンブッシングで固定できます。ユニットは、入口または出口に#15 Ace-Thredが追加され、UHDPEチューブコネクターと使用することができ、チューブル類を安全かつ簡単に取り付けまたは取り外しできるようになりました。ブッシングでコネクターを締めてシリコーンのO-リングを圧縮させ、密封して漏れないようにします。
すべてのトラップは、最低44 psiの圧力に耐えます。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)