Merck
Z256331
Wrap-it ties
L 7 1/2 in.
別名:
tie wrap, wrap tie
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 EA
¥10,410
¥10,410
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
250 EA
¥10,410
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥10,410
Check Cart for Availability
パラメーター
50 lb tensile strength
L
7 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Self-locking, one-piece nylon construction. Excellent for securing rubber septa to bottles and flask joints, attachment of tubing to hose barbs or glassware, and for closing plastic bags or drum liners. Use with Wrap-it tie installing tool.
Tear-off version is blue in color and is easily removed from septum with a quick pulling motion.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)