Merck
Z250155
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 1 oz (30 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
別名:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥21,300
¥21,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥21,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥21,300
Check Cart for Availability
物質
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
キャップサイズ
28-400
ジョイント
Joints threaded neck (28-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216945
キャパシティ
1 oz (30 mL)
直径× H
37 mm × 65 mm
amber
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Wheaton® wide-mouth bottle is manufactured from type III soda-lime glass.
  • Amber-colored bottles are best suited for storing and transporting light-sensitive samples or dry powders.
  • A wide-mouth design facilitates easy access to samples.
  • Ideal for general, small to large volume storage.
  • Includes a tamper-evident seal for sample protection.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Could you please provide the inner neck diameter for product Z250155?
    1 回答
    1. The inner diameter of the neck is 25.4 mm.