Merck
Z248010
Sigma-Aldrich
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
luer lock tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, sterile
別名:
ルアーロックシリンジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
無菌性
sterile
特徴
graduated 0.2 mL
包装
pkg of 100 ea individually wrapped
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルアーチップ式のこれらのポリプロピレンシリンジは、すべてのサイズのニードルで使用できます。この使い切りシリンジの硬いポリエチレンプランジャーはわずかに大きく、このため半可撓性のPPバレルの壁にしっかりと密着するだけでなく、非常にスムーズな引き心地が得られます。潤滑剤のコンタミネーションはありません。
シリンジはバルク包装品を除いて個別に滅菌包装されます。バルク包装品はブラスチックバッグで滅菌せずに供給されます。
針は別途注文してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel de Melo Pereira et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 554565-554565 (2020-11-17)
Biomineralized collagen with intrafibrillar calcium phosphate mineral provides an excellent mimic of the composition and structure of the extracellular matrix of bone, from nano- to micro-scale. Scaffolds prepared from this material have the potential to become the next-generation of synthetic