Merck
Z232467
デュラン® 焼結ディスクフィルター漏斗
capacity 50 mL, nominal max pore size 10-16 μm
別名:
258520401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
50 mL
ディスク直径
35 mm
フィルタ直径
35 mm
ポアサイズ
10-16 μm nominal max pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特に濾紙が濾過された物質に弱い場合に有用です。
40~100 μmの最大ポアサイズを有する焼結ディスクは調製作業および水銀濾過用、16~40 μmのディスクは中間の沈殿物を用いる分析作業用、および10~16μのディスクは微細な沈殿物用です。1.0~1.6 μmのディスクは生物学的溶液の超微細濾過用で、加熱すると分解する可能性がある液体から細菌を除去します。
デュランフィルター漏斗の空孔率チャート:
グレード2:40~100 μm;名目最大空孔サイズ
グレード3:16~40 μm;名目最大空孔サイズ
グレード4:10~16 μm;名目最大空孔サイズ
グレード5:1.0~1.6 μm;名目最大空孔サイズ
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)