Merck
Z223220
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 14/20
別名:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥36,400
¥36,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥36,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥36,400
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS14/20
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)