Merck
Z222119
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,920
¥23,920
出荷予定日2025年4月08日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,920
About This Item
UNSPSCコード:
41101500
NACRES:
NB.74
¥23,920
出荷予定日2025年4月08日
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Branson 100-410-176
タンク容量
9.2 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 250 mm x 190 mm x 150 mm.
法的情報
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)