Merck
Z217522
Flexible stirrer shaft coupling
for glass shaft O.D. 10 mm, for motor shaft O.D. 5/16 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,570
¥15,570
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,570
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
¥15,570
Check Cart for Availability
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flexible coupling allows angular and parallel misalignment of glass stirring shaft without breakage. Neoprene rubber sleeve body absorbs shock and vibration and has great torsional stiffness for quiet, smooth running. PTFE sleeve slides over end of glass shaft. SS set screw secures other end of coupling to motor shaft.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)