Merck
Z214779
ACE 304 SS blade
W × L 24 mm × 160 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8086-16
W × L
24 mm × 160 mm