Merck
Z214760
ACE 304 SS blade
W × L 24 mm × 134 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,052
¥9,052
出荷予定日2025年5月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,052
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥9,052
出荷予定日2025年5月01日
物質
stainless steel
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8086-12
W × L
24 mm × 134 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)