Merck
Z214639
Microscale vacuum adapter
with drip-tip
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,671
¥9,671
出荷予定日2025年5月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,671
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
¥9,671
出荷予定日2025年5月01日
メーカー/製品名
Ace Glass 526106
詳細
上部にナイロンブッシングとFETFE® O-リングが付いている#7 Ace-Thredで、圧縮シールが可能です。また、マイクロスケール冷却管、フィルター漏斗、血液チューブ、または温度計(直径6.5~7.0 mm)が付属します。底部に14/10インナージョイントとサイドホース接続部があります(図のヒルシュ漏斗は別売です)。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)