Merck
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® polyethylene dipper
handle L 6 ft
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,860
¥21,860
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,860
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥21,860
Check Cart for Availability
詳細
one-piece
メーカー/製品名
Bel-Art
ハンドル長
6 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corrosion-free, durable HDPE construction will not contaminate solutions. 11/8 in. diam. handle is welded at a 45° angle to a rigid 4 in. diam., 16 oz bowl allowing for sampling in hard-to-reach areas.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Worthington社製付属品 measuring rod for 35 L Dewar
M9904
Worthington社製付属品