Merck
BR90454
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 500 mL, D × H 80 mm × 125 mm
別名:
PTFE, Sampling dippers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,610
¥53,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,610
About This Item
UNSPSCコード:
41104118
NACRES:
NB.51
¥53,610
Check Cart for Availability
物質
PTFE
メーカー/製品名
BRAND 90454
D× H
80 mm × 125 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)