Merck
Z203726
PTFE製シリンジチュービング
gauge 12, L 36 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,691
¥7,691
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,691
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.03
¥7,691
Check Cart for Availability
L
36 in.
ゲージ
12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
その他情報
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)