Merck
Z197122
Sigma-Aldrich
3M使い捨てマスク
organic vapor/acid gas, size M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46182002
製品Z197122は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
サイズ
M
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
3M 5000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組み立て済みの使い捨て呼吸器。薄型設計により、快適性が向上し、視界の干渉が少なくなります。承認対象:TWAが0.05 mg/m3または2 mppcf以上の有機蒸気/酸性ガスおよびダスト/ミスト。
NIOSH承認済。
保護係数:最大10 × PEL
法的情報
3M is a trademark of 3M Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)