Merck
Z193275
Supelco
Sigma-Aldrich® TLCプレート
silica gel matrix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
物質
aluminum support
silica gel matrix
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
5 cm × 10 cm
層厚
200 μm
粒径
25 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸着法、分配法、イオン交換法に用いる薄層クロマトグラフィー(TLC)です。6種類の媒質選択肢とガラス、ポリエステル、アルミニウムの裏層があります。 シグマ アルドリッチTLCプレートのシリカベース吸着層には、高分子結合剤が混合されています。高純度シリカゲルプレートには、石膏/高分子結合剤が混合されています。
  • シリカゲル-弱~強極性分離、ポアサイズ60Å
  • 高純度シリカゲル-酸洗浄、アフラトキシン分離用
  • セルロース-分配クロマトグラフィー用、(SigmaCell Type 100 Cellulose)
  • セルロースPEI-弱陰イオン(アミノ酸、ペプチド)分離用PEIプレートは、わずかに黄色に変色する場合があり、これは分離に影響します。 黄変を最小限に抑えるため、蒸留水であらかじめ展開しておいて下さい。
  • キラルシリカ-リガンド交換による光学活性異性体の分離、ポアサイズ60Å
その他情報
本製品は製造中止となりました。代替製品についてはこちらからどうぞ:
116834
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z193275-1PAK:
Z193275-BULK:
Z193275-1PAKPW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4