Merck
Z122726
Supelco
Sigma-Aldrich® TLCプレート
silica gel 60 matrix, L × W 20 cm × 20 cm, fluorescent indicator
別名:
Sigma-Aldrich thin-layer chromatography plates
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 EA
¥33,500
¥33,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 EA
¥33,500
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
¥33,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 plates
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
250 μm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
粒径
17 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸着法、分配法、イオン交換法に用いる薄層クロマトグラフィー(TLC)です。6種類の媒質選択肢とガラス、ポリエステル、アルミニウムの裏層があります。 シグマ アルドリッチTLCプレートのシリカベース吸着層には、高分子結合剤が混合されています。高純度シリカゲルプレートには、石膏/高分子結合剤が混合されています。
  • シリカゲル-弱~強極性分離、ポアサイズ60Å
  • 高純度シリカゲル-酸洗浄、アフラトキシン分離用
  • セルロース-分配クロマトグラフィー用、(SigmaCell Type 100 Cellulose)
  • セルロースPEI-弱陰イオン(アミノ酸、ペプチド)分離用PEIプレートは、わずかに黄色に変色する場合があり、これは分離に影響します。 黄変を最小限に抑えるため、蒸留水であらかじめ展開しておいて下さい。
  • キラルシリカ-リガンド交換による光学活性異性体の分離、ポアサイズ60Å
アプリケーション
Sigma-Aldrich® TLC Plates was used for TLC analysis during GTPase activity assay[1] and lipid extraction/analysis.[2]
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heiko Runz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(5), 1679-1689 (2002-03-07)
Generation of amyloid-beta (Abeta) from the amyloid precursor protein (APP) requires proteolytic cleavage by two proteases, beta- and gamma-secretase. Several lines of evidence suggest a role for cholesterol on secretase activities, although the responsible cellular mechanisms remain unclear. Here we
Chuang-Rung Chang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(30), 21583-21587 (2007-06-08)
Mitochondria in cells comprise a tubulovesicular reticulum shaped by dynamic fission and fusion events. The multimeric dynamin-like GTPase Drp1 is a critical protein mediating mitochondrial division. It harbors multiple motifs including GTP-binding, middle, and GTPase effector (GED) domains that are
質問
  1. What compound is used for the fluorescence indicator?
    1 回答
    1. The indicator used for this product is manganese activated zinc silicate with green fluorescence for short-wave UV(254nm).