Merck
Z192007
Sigma-Aldrich
BD Precisionglide® シリンジニードル
gauge 18 , NO-KOR, L 1 1/2 in.
別名:
カニューレ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122002
NACRES:
NB.03
製品Z192007は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Becton-Dickinson & Co. 305215
L
1 1/2 in.
ゲージ
18 , NO-KOR
pink
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • あらゆるルアーロックシリンジ、スリップチップシリンジ(中口、横口)に適合
  • 針先はSS Microlanceレギュラーベベル
  • シリコン加工により抵抗を低減
  • PPルアーハブの色で区別できる針ゲージ
  • 繊維が入り込まない剥離型パッケージに個別包装された滅菌ニードル、5本連結(1ストリップ)
  • キャップが針先とカニューラを保護
  • 各パッケージのロット管理番号で滅菌性を保証
  • NoKorニードルの先端は外科用メスの形状
法的情報
Precisionglide is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)