Merck
Z189863
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
L 1 in. × 1 in.
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,701
¥2,701
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,701
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
¥2,701
Check Cart for Availability
物質
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37144-0100
L
1 in. × 1 in.
25.4 mm
直径
14.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
法的情報
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)