Z183806
1 of 10
Sigma-Aldrich
D2429
ダルベッコ改変イーグル培地 - 低グルコース
D6046
D8537
ダルベッコリン酸緩衝生理食塩水
Z273260
Scienceware® Aquet®液体洗剤
20781
ハミルトン®ガスタイト®シリンジ、 1700シリーズ、針の着脱可能
488011
アンモニウム-15N水酸化物 溶液
TMS-012
Endotoxin-Free Dulbecco′s PBS (1X) (w/o Ca++ & Mg++)
HPA004135
抗CRABP2 ウサギ宿主抗体
D5796
ダルベッコ改変イーグル培地(高グルコース)
57646
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves
Z183806-1EA: Z183806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.