Merck
Z180580
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 84 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥3,361
¥3,361
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥3,361
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥3,361
Check Cart for Availability
物質
PTFE
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 ‑ 2,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8082-06
W × L
24 mm × 84 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Eliminates flip-over problem.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)