Merck
Z283282
Sigma-Aldrich
Aldrich® heavy-duty spatula
L 18 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,280
¥8,280
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,280
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥8,280
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
L
18 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double flat ends; one rounded, one square. Each end is 3 L × 3/4 in. W.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Micro spatulas one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Z193216
Micro spatulas
Lab spoons nickel-stainless steel, L 9 in.
Sigma-Aldrich
Z282774
Lab spoons
Lab Spatula Flat end and spoon end, nickel-stainless steel (plated), L 225 mm
HS15909
Lab Spatula
Micro spatulas Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
Z193208
Micro spatulas