Merck
Z174254
Sigma-Aldrich
Catalyst tower
threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,400
¥55,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,400
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
¥55,400
Check Cart for Availability
外径 × 内径
48 mm × 44 mm
カラム長
580 mm
関連するカテゴリー
詳細
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs.
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)