Merck
Z112836
Sigma-Aldrich
Aldrich® AtmosBag
two-hand, non-sterile, size S, closure type, Tape-seal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103406
NACRES:
NB.35
サイズ
S
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Tape-seal
W × D
32 in. × 30 in. , Deflated dimensions
W × L × H
27 in. × 30 in. × 12 in., average inflated dimensions
ガス容積
50 L
開口部直径
19.5 in. , 2 ports
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
研究室での使用向け: AtmosBagグローブバックは柔軟なポリエチレン製のエアチャンバーです。グローブバックが備わっているため完全に隔離・管理された環境で作業ができます。AtmosBagグローブバックは安価で携帯できるグローブボックスの代替品であり、様々な作業および物質にたいへん適しています。
フィールドサンプリング用: AtmosBagを缶およびドラム缶の上に滑らせて掛け、不活性ガスで覆ってサンプリング作業中に蒸気および粉塵を隔離します。 作業者への暴露を最小限に抑え、サンプリングしたバルク物質の完全性を保護します。AtmosBagは試験の実施、事件現場での捜査、清浄な隔離チャンバーが必要となるその他の用途で携帯できる研究室として機能します。
テープシールで密閉するAtmosBag: AtmosBagの開口部にはテープを貼り、ガスを密閉するために折り重ねます。各AtmosBagは取り外し可能なシールテープ片を同包して供給されます。
ジッパーロックで密閉するAtmosBag: AtmosBagの開口部はガスを密閉するためにジッパーロックで閉じます。ジッパーに幅があるため、開口部はバックの幅よりもわずかに小さくなります。バックの内容物に繰り返し作業する必要がある用途および緊急時の隔離に優れています。
仕様:
  • 高い透明度を保つため研磨された頑丈な0.003インチポリエチレンゲージで構築
  • 継ぎ目は熱溶着により強度を確保し、漏れがないことを検証済み
  • 研究室の気体、真空、電気接続用のインレットポートを装備
  • AtmosBagは難燃剤ではなく、溶媒、蒸気、化学物質に長期的に接触するためのものです
  • アルゴン環境内で使用できます。
  • Twoports on each bag. One on each side of the bag.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC