Merck
Z170100
Sigma-Aldrich
Dry-box glove/sleeve assembly
natural rubber gloves, accordion sleeves, port size 8 in., size 10
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥52,370
¥52,370
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥52,370
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥52,370
Check Cart for Availability
物質
black gloves
natural rubber gloves
サイズ
10
無菌性
non-sterile
特徴
powder-free
reusable
包装
pkg of 2 sleeves
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
21 in.
手の厚み
~0.018 in.
ポートサイズ
8 in.
スリーブ厚
0.025 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Accordian or straight-sleeve and changeable glove assemblies allow personnel to use the same glove box by changing the size of the glove being used. Unique construction combines the glove and sleeve into a leakproof unit integral with the box.
包装
Kit = 2 sleeves, wrist rings, springs, and gloves.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)