Merck
Z167525
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type Liebig condenser
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥18,700
¥18,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥18,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥18,700
Check Cart for Availability
ラベル
P
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
L
100 mm
関連するカテゴリー
詳細
Aldrichエアセンシティブガラスキット用の交換部品。熱可塑性のスクリュー式キャップ、VitonのOリング付き、140°Cまで耐用。
関連事項
ねじ込み式ジョイントの扱い方の詳細については、Threaded Ground Glass Tutorialをご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.