Merck
Z164135
Sigma-Aldrich
White poplin lab coat
Men′s, size 46
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
サイズ
46
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ひざ丈、ノーアイロン、65% Dacronポリエステル/35%綿の白衣です。折り襟、二重袖、調節可能なバックベルト、ペン差し付きの胸ポケットとサイドポケットを特長とします。男性用はズボンのポケットが使いやすいサイドスリットがあり、女性用は逆のボタンになっています。
法的情報
Dacron is a trademark of Invista North America S.a.r.l.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)