Merck
Z158372
Jacketed still body, with Vigreux indents
fits Ace jacketed short path distillation apparatus
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥110,300
¥110,300
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥110,300
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
¥110,300
出荷予定日2025年4月24日
メーカー/製品名
Ace Glass 931752
詳細
Replacement part for Ace jacketed short-path distillation apparatus. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)