Merck
Z155896
Graduated measures
capacity 2,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
特徴
graduations
H × 外径
165 mm × 140 mm
キャパシティ
2,000 mL
重量
64 oz
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Standard-weight, spun SS, with handle.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)