Merck
Z153885
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 250 mL
別名:
bottle laboratory, lab bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,970
¥6,970
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,970
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥6,970
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
特徴
autoclavable
without cap
包装
pack of 1 ea
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 21 805 36
パラメーター
max. pressure (Not for use under pressure)
キャパシティ
250 mL
直径× H
70 mm × 138 mm
フィッティング
GL 45 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
表面が透明なプラスチック製であるため、瓶の物理的損傷や破損した場合の漏れから保護します。135°Cまでオートクレーブ可能ですが、水で冷却しないでください。キャップは付属しません。
特徴および利点
  • Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • The external polymer coating provides scratch, leak* and splinter* protection (* only applies to bottles 2000 ml and less)
  • Highly resistant, long service-life coating
  • Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
  • UV protection up to approx. 380 nm due to external coating
  • Complete with screw cap (PP, integral lip seal) and pouring ring (PP) for drip-free pouring and clean, safe working
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic print
  • Sizes 10 and 25 ml with specially shaped glass edge for improved pouring out whereby an additional plastic pouring ring is not required
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
必要ですが提供されていません
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)