Merck
Z153265
Sigma-Aldrich
NMRチューブキャップ
NMR tube size 5 mm, assorted colors
別名:
NMRチューブ, キャップチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
600 EA
¥10,000
¥10,000
単価¥12,500割引20%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
600 EA
¥10,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
¥10,000
単価¥12,500割引20%
出荷予定日2025年4月02日
包装
pkg of 6 × 100 ea
NMR管サイズ
5 mm
assorted colors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. are these NMR tube caps resistant to chloroform and DMSO
    1 回答
    1. These polypropylene NMR tube caps are resistant to DMSO. At room temperature, chloroform may cause extensive absorption and/or rapid permeation if exposed more that intermittently. It is recommended that the end-user perform a suitability test with chloroform. At higher temperatures the product will be extensively damaged.