Merck
Z153109
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥108,000
¥108,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥108,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥108,000
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)