Merck
Z137081
Sigma-Aldrich
Jacketed beaker
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥58,150
¥58,150
出荷予定日2025年4月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥58,150
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥58,150
出荷予定日2025年4月15日
物質
borosilicate glass
特徴
graduations: no
容量
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One upper and one lower hose connection on opposite sides. Without pouring spout. A 3/8 in. I.D. hose is specified. A vacuum is not used with this product. Hot or cold liquids are circulated through the jacket to control temperature within the beaker.
その他情報
Browse all glass beakers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. HI! COULD YOU PLEASE DETAIL THE INSIDE DIAMETER OF THE BEAKER?
    1 回答
    1. This ID (inside diameter) is 91mm, the interior height is 175mm, and the exterior height is 188 mm.