Merck
Z146242
Sigma-Aldrich
Scienceware® plastic-tubing cutter, replacement blade
size 7/8 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥2,825
¥2,825
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥2,825
About This Item
UNSPSCコード:
41122406
NACRES:
NB.35
¥2,825
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Bel-Art
サイズ
7/8 in.
関連するカテゴリー
詳細
Portable, pocket-sized cutter cuts flexible tubing from 1.6mm to 19mm (¹⁄₁₆ to ¾") O.D.
特徴および利点
  • Spring-loaded jaw will remain closed for safety when not in use
  • Replaceable, hardened steel blade makes clean, straight cuts
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)