Merck
Z136468
Pipette fillers
red natural rubber bulb type
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,949
¥6,949
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,949
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥6,949
Check Cart for Availability
物質
red natural rubber bulb
メーカー/製品名
RED-001
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
質問
  1. Does Z136468 pipette filler fit 10 ml (7.87mm diameter) and 1 ml (4.79 mm diameter) pipettes
    1 回答
    1. This natural rubber filler has a 1/4 in. or 6.35 mm diameter opening and will accommodate pipettes up to 50 mL. The 4.79 mm diameter pipette would not be suitable.