Merck
Z136069
Pipette bulb
capacity 60 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 EA
¥4,536
¥4,536
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
3 EA
¥4,536
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥4,536
Check Cart for Availability
物質
natural rubber
oval red
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
200-60
キャパシティ
60 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
BRAND® pipette bulb
Z615927
BRAND® pipette bulb
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What are the dimensions for the 60ml Pipette Bulb (product Z136069)?
    1 回答
    1. The 60ml Pipette Bulb (product Z136069) is a natural rubber bulb with a 60ml capacity.  It has the following dimensions:Bore size:  6mmDiameter:  55mmLength:  82mm