Merck
Z130583
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 500 mL
別名:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥15,570
¥15,570
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥15,570
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥15,570
Check Cart for Availability
物質
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (28)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2004-0016
ボトル 直径× H
73 mm × 170 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1